missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kevetrin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16463067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16463067 50 mg 50 miligramos
16467076 100 mg 100 miligramos
16457018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16463067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16271

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Kevetrin hydrochloride is a small molecule and activator of the tumor suppressor protein p53, with potential antineoplastic activity.

Kevetrin hydrochloride is a small molecule and activator of the tumor suppressor protein p53, with potential antineoplastic activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Kevetrin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 66592-89-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10ClN3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride thioureidobutyronitrile hydrochloride thioureido butyronitrile hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (556.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 40 mg/mL (222.63 mM)
SMILES NC(SCCCC#N)=N.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 179.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.