Learn More
Kevetrin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16467076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467076 100 mg 100 miligramos
16463067 50 mg 50 miligramos
16457018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16467076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16271
MedChemExpress Kevetrin hydrochloride is a small molecule and activator of the tumor suppressor protein p53, with potential antineoplastic activity.
Kevetrin hydrochloride is a small molecule and activator of the tumor suppressor protein p53, with potential antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kevetrin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 66592-89-0
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10ClN3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride thioureidobutyronitrile hydrochloride thioureido butyronitrile hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (556.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 40 mg/mL (222.63 mM)
SMILES NC(SCCCC#N)=N.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 179.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.67
Porcentaje de pureza 98.0%