Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketotriclabendazole |
| CAS | 1201920-88-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 295°C to 297°C |
| Sinónimo | 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Peso molecular (g/mol) | 329.57 g/mol |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Antihelmínticos y flukicidas |