Learn More
Ketotifen, TRC
Código de producto. 30180334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180334 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30180334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK315413100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotifen
CAS 34580-13-7
Fórmula molecular C19 H19 N O S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ketotifen, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)- (9CI), (±)-Ketotifen, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-(1-metilpiperidina-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofeno-4-una
Peso molecular (g/mol) 309.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1187