Learn More
Cloruro de Óxido N de Ketotifeno, TRC
Código de producto. 30405350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405350 50 mg
30396149 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK31541050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59743-91-8
Fórmula molecular C19H19NO2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 361.88
Sinónimo 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-1-oxido-4-piperidinylidene)-, hydrochloride (9CI), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, N-oxide, hydrochloride
Nombre IUPAC 1-metil-4-(10-oxo-9,10-dihidro-4H-benzo[4,5]ciclohepta[1,2-b]tiofeno-4-ilideno)piperidina 1-clorhidrato de óxido
SMILES O=C1C2=C(C=CS2)/C(C3=C(C=CC=C3)C1)=C4CCN(CC/4)(C)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotifen N-Oxide Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NO2S.ClH/c1-20(22)9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-23-19;/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1H/b18-13-;
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1