Learn More
Ketotifeno, Mikromol™
Código de producto. 30049261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049261 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049261 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0180.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ketotifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotifen
CAS 34580-13-7
Nombres de analitos o componentes Ketotifen
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H19 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ketotifen
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 309.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1187 g/mol