Learn More
Ketotifeno, LoGiCal
Código de producto. 30458162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458162 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458162 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0180.04
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotifen
CAS 34580-13-7
Nombres de analitos o componentes Ketotifen
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H19 N O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ketotifen, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511, RS-ketotifen
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 309.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1187 g/mol