Learn More
Fumarato de hidrógeno de ketotifeno, Mikromol™
Código de producto. 17903456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903456 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17903456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0180.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fumarato de hidrógeno de ketotifeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotifen Hydrogen Fumarate
CAS 34580-14-8
Nombres de analitos o componentes Ketotifen Hydrogen Fumarate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 10-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 425.5
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425,1297 g/mol