Learn More
Fumarato de hidrógeno de ketotifeno, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketotifen Hydrogen Fumarate |
| CAS | 34580-14-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketotifen Hydrogen Fumarate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O S . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Mostrar más |