Learn More
Fumarato de hidrógeno de ketotifeno 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Descripción
Fumarato de hidrógeno de ketotifeno 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketotifen Hydrogen Fumarate |
| CAS | 34580-14-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketotifen Hydrogen Fumarate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O S . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2 E)-2-butenedioate (1:1), 10 H-Benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate, 4,9-Dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-10 H-benzo[4,5 ]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2 E)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11 H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico; 10-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-5 H-benzo[1,2 ]ciclohepta[2,4-b]tiofen-4-ona |
| Mostrar más |