Learn More
Cetotifeno Fumarato, TRC
Código de producto. 17980955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980955 500 mg 500 miligramos
17982315 250 mg 250 miligramos
17962745 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17980955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK315100500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34580-14-8
Fórmula molecular C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 425.5
Sinónimo Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; 10-(1-metilpiperidina-4-ilideno)-5H-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofeno-4-una
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketotifen Hydrogen Fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1297
Porcentaje de pureza >95%