Learn More
Ketotifeno EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Ketotifeno EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol |
| CAS | 59743-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. B (EP), Ketotifen Imp. B (EP), (4RS)-10-Methoxy-4-(1-methylpiperidin-4-yl)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ol, Ketotifen Hydrogen Fumarate Impurity B, Ketotifen Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO2S/c1-21-10-7-15(8-11-21)20(22)16-6-4-3-5-14(16)13-18(23-2)19-17(20)9-12-24-19/h3-6,9,12-13,15,22H,7-8,10-11H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1=Cc2ccccc2C(O)(C3CCN(C)CC3)c4ccsc14 |
| Nombre IUPAC | 4-metoxi-10-(1-metilpiperidin-4-il)benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-10-ol |
| Mostrar más |