Learn More
Ketorolaco trometamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17575575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17575575 5 g 5 g
17565575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17575575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 74103-07-4
Fórmula molecular C19H24N2O6
Peso molecular (g/mol) 376.41
Número MDL 00887595
Clave InChI BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; Ácido 5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxílico
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketorolac tromethamine
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo claro
Punto de fusión 160°C to 165°C
Índice Merck 13-5324
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ketorolac tromethamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ketorolac Tromethamine