Learn More
Ketorolaco trometamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 17565575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17565575 1 g 1 g
17575575 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17565575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469170010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 74103-07-4
Fórmula molecular C19H24N2O6
Peso molecular (g/mol) 376.41
Número MDL 00887595
Clave InChI BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; Ácido 5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxílico
SMILES NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketorolac tromethamine
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Color De blanco a amarillo claro
Punto de fusión 160°C to 165°C
Índice Merck 13-5324
Cantidad 1 g