Learn More
Ketorolac tromethamine salt, MedChemExpress
Descripción
Ketorolac tromethamine salt (RS37619 tromethamine salt) is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a nonselective COX inhibitor, with IC50s of 20 nM for COX-1 and 120 nM for COX-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketorolac tromethamine salt |
| CAS | 74103-07-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H24N2O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ketorolac Tromethamine Ketorolac tris salt RS37619 tromethamine salt |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (265.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.70 mM) |
| SMILES | O=C(C1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1)O.OCC(CO)(N)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 376.4 |
| Mostrar más |