Learn More
Éster isopropílico de ketorolaco, Mikromol™
Código de producto. 30051170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051170 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051170 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0851.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de ketorolaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketorolac Isopropyl Ester
CAS 66635-74-3
Nombres de analitos o componentes Ketorolac Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ketorolac Isopropyl Ester, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NO3/c1-12(2)22-18(21)14-10-11-19-15(14)8-9-16(19)17(20)13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12,14H,10-11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 297.35
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1365 g/mol