Learn More
Éster etílico de Cetorolace (Racémico), TRC
Código de producto. 30386654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386654 200 mg
30377016 25 mg
30383082 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937730200MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108061-03-6
Fórmula molecular C17 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 283.32
Sinónimo 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, ethyl ester, (±)-, Ketorolac ethyl ester
Nombre IUPAC etil 5-benzilo-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketorolac Ethyl Ester
Cantidad 200 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1208