Learn More
Ketorolaco EP Impureza H, Mikromol™
Descripción
Ketorolaco EP Impureza H
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketorolac Methyl Ester |
| CAS | 80965-09-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketorolac Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (Ketorolac Methyl Ester), Ketorolac Trometamol Imp. H (EP), 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid methyl ester, Ketorolac methyl ester, Ketorolac Trometamol Impurity H, Ketorolac Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO3/c1-20-16(19)12-9-10-17-13(12)7-8-14(17)15(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,12H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-benzoil-2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |