Learn More
Ketorolaco-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketorolac-d5 |
| CAS | 1215767-66-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15H8D5NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (±)-5-Benzoyl-d5-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid, (±)-Ketorolac-d5, Acular LS-d5, Keromin-d5, RS 37619-d5, Sprix-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | O=C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=C3N2CCC3C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 260.3 |
| Porcentaje de pureza | >95 |