Learn More
Ketoprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16472099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472099 1 g 1 g
16420838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0227
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ketoprofen (RP-19583) is a non-steroidal anti-inflammatory agent. Ketoprofen can inhibits the activity of cyclooxygenase with IC50 values of 2 nM (COX-1) and 26 nM (COX-2). which is potential in the research of inflammation, immunology, and metabolic disease such as obesity.
Ketoprofen (RP-19583) is a non-steroidal anti-inflammatory agent. Ketoprofen can inhibits the activity of cyclooxygenase with IC50 values of 2 nM (COX-1) and 26 nM (COX-2). which is potential in the research of inflammation, immunology, and metabolic disease such as obesity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O3
Cantidad 1 g
Sinónimo RP-19583
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.27 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(C(C(O)=O)C)=C2
Peso molecular (g/mol) 254.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.28
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation