Learn More
Lisinato de ketoprofeno, Mikromol™
Descripción
Lisinato de ketoprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketoprofen Lysinate |
| CAS | 57469-78-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketoprofen Lysinate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 O3 . C6 H14 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ketoprofen Lysinate, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate L-Lysine (1:1), L-Lysine, mono(3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate) (9CI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Artrosilene, Ketoprofen L-lysinate, Ketoprofen lysinate, Ketoprofen lysine salt, L-Lysine, 3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate, Lysine m-benzoylhydratropate, OKI spray, OKi |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O3.C6H14N2O2/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-11H,1H3,(H,18,19);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1 |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(3-benzoilfenil)propanoico; ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico |
| Mostrar más |