Learn More
Lisinato de ketoprofeno, LoGiCal
Código de producto. 30463664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463664 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463664 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3602.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen Lysinate
CAS 57469-78-0
Nombres de analitos o componentes Ketoprofen Lysinate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H14 O3 . C6 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ketoprofen Lysinate, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate L-Lysine (1:1), L-Lysine, mono(3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate) (9CI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Artrosilene, Ketoprofen L-lysinate, Ketoprofen lysinate, Ketoprofen lysine salt, L-Lysine, 3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate, Lysine m-benzoylhydratropate, OKI spray, OKi
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3.C6H14N2O2/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-11H,1H3,(H,18,19);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(3-benzoilfenil)propanoico; ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 400.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1998 g/mol