Learn More
Éster etílico de cetoprofeno, TRC
Código de producto. 18033640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033640 5 g 5 g
18003240 1 g 1 g
18013640 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18033640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2008455G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60658-04-0
Fórmula molecular C18 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 282.33
Sinónimo Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etil 2-(3-benzilfenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1256
Porcentaje de pureza >95%