Learn More
Ketoprofeno EP Impureza G, Mikromol™
Código de producto. 17971426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971426 25 mg 25 miligramos
17983786 100 mg 100 miligramos
30458009 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.200025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ketoprofeno EP Impureza G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid
CAS 5537-71-3
Nombres de analitos o componentes 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Imp. G (EP), Ketoprofen Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
SMILES CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-(1-cianoetil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 175.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0633 g/mol