Learn More
Ketoprofeno EP Impureza D (Ketoprofeno USP Compuesto relacionado A), Mikromol™
Descripción
Ketoprofeno EP Impureza D (Ketoprofeno USP Compuesto relacionado A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid |
| CAS | 107257-20-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (2RS)-2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Imp. D (EP), Ketoprofen Related Compound A, Ketoprofen Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(4-metilbenzoil)fenil]propanoico |
| Mostrar más |