Learn More
Ketoprofeno EP Impureza A (Ketoprofeno USP compuesto relacionado D), Mikromol™
Código de producto. 18090160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18090160 100 mg 100 miligramos
17909989 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18090160 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ketoprofeno EP Impureza A (Ketoprofeno USP Compuesto relacionado D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzophenone
CAS 66067-44-5
Nombres de analitos o componentes 3-Acetylbenzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone (3-Acetylbenzophenone), Ketoprofen Imp. A (EP), Ketoprofen USP Related Compound D, Ketoprofen USP RC D, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone, Ketoprofen Related Compound D, Ketoprofen Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(3-benzoilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 224.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0837 g/mol