Learn More
Ketoprofeno EP Impureza A (Ketoprofeno USP compuesto relacionado D), Mikromol™
Descripción
Ketoprofeno EP Impureza A (Ketoprofeno USP Compuesto relacionado D)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetylbenzophenone |
| CAS | 66067-44-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Acetylbenzophenone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H12 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone (3-Acetylbenzophenone), Ketoprofen Imp. A (EP), Ketoprofen USP Related Compound D, Ketoprofen USP RC D, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone, Ketoprofen Related Compound D, Ketoprofen Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-benzoilfenil)etanona |
| Mostrar más |