Learn More
Éster de ketoprofeno 2,3-butilenglicol, Mikromol™
Código de producto. 18022280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18022280 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18022280 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.35
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster de ketoprofeno 2,3-butilenglicol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 94561-67-8
Nombres de analitos o componentes Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H22 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O4/c1-13(20(23)24-15(3)14(2)21)17-10-7-11-18(12-17)19(22)16-8-5-4-6-9-16/h4-15,21H,1-3H3
SMILES CC(O)C(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)propanoato de 3-hidroxibutan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 326.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1518 g/mol