Learn More
Éster metilígeno Ketoprofeno-13CD3, TRC
Código de producto. 30398398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398398 10 mg 10 miligramos
30393376 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20082210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190007-27-2
Fórmula molecular C1613CH13D3O3
Peso molecular (g/mol) 272.32
Sinónimo 3-Benzoyl-α-methyl-13CD3-benzeneacetic Acid Methyl Ester
SMILES O=C(C1=CC=CC(C(C(OC)=O)[13C]([2H])([2H])[2H])=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen-13CD3 Methyl Ester
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3/i1+1D3