Learn More
Mezcla de cetonas 5000 μg/ml en MeOH:agua 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| CAS | 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol/Agua |
| Industry Type | Pruebas de alimentos |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL |