Learn More
α-Ácido cetoglutárico, MP Biomedicals
Código de producto. 11436435 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
11436435 5g
1 options
Código de producto. 11436435 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520176705
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpha-Ketoglutaric Acid
CAS 328-50-7
Fórmula molecular C5H6O5
Número MDL MFCD00004165
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
Clave InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-oxopentanodioico
Peso molecular (g/mol) 146.098
PubChem CID 51
ChEBI CHEBI:30915