Learn More
δ-Ketoendrina, TRC
Código de producto. 18093330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18093330 100 mg 100 miligramos
18013240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18093330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK188700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53494-70-5
Fórmula molecular C12 H8 Cl6 O
Peso molecular (g/mol) 380.91
Sinónimo 2,5,7-Metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one, 3b,4,5,6,6,6a-hexachlorodecahydro-, (2R,3aR,3bS,4R,5R,6aS,7S,7aS,8R)-rel-, 2,5,7-Metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one, 3b,4,5,6,6,6a-hexachlorodecahydro-, (2α,3aβ,3bβ,4β,5β,6aβ,7α,7aβ,8R*)-, rel-(2R,3aR,3bS,4R,5R,6aS,7S,7aS,8R)-3b,4,5,6,6,6a-Hexachlorodecahydro-2,5,7-metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one, Endrin ketone, SD 2614, δ-Ketoendrin
Nombre IUPAC rel-(2R,3aR,3bS,4R,5R,6aS,7S,7S,7aS,8R)-3b,4,5,6,6,6a-Hexaclorodecahidro-2,5,7-meteno-3H-ciclopenta[a]pentalen-3-one
SMILES Cl[C@H]1[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@H]4C[C@H]5[C@@H]3[C@@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@]1(Cl)[C@H]5C4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Endrin-ketone
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.8706
Porcentaje de pureza >95%