Learn More
(+)-Ketoconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Ketoconazole |
| CAS | 142128-59-4 |
| Fórmula molecular | C26 H28 Cl2 N4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (+)-Ketoconazole, Ethanone, 1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]- (ACI), 1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]etha |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 531.431 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.149 |