Learn More
Ketoconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16472049
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472049 1 g 1 g
16458096 100 mg 100 miligramos
16430778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472049 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Forma física Solid
CAS 65277-42-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Ketoconazol R 41400
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (47.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@@H]3O[C@@](CN4C=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 531.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.43
Porcentaje de pureza 99.47%