Learn More
(-)-Ketoconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16428348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428348 10 mg 10 miligramos
16424237 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16428348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0105B
MedChemExpress (-)-Ketoconazole ((-)-R 41400) is one of the enantiomer of Ketoconazole. Ketoconazole is a racemic mixture of two enantiomers, levoketoconazole ((2S,4R)-(−)-ketoconazole) and dextroketoconazole ((2R,4S)-(+)-ketoconazole).
(-)-Ketoconazole ((-)-R 41400) is one of the enantiomer of Ketoconazole. Ketoconazole is a racemic mixture of two enantiomers, levoketoconazole ((2S,4R)-(−)-ketoconazole) and dextroketoconazole ((2R,4S)-(+)-ketoconazole).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Ketoconazole
CAS 142128-57-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Ketoconazol (-)-R 41400
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (62.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@H]3O[C@](CN4C=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)=O
Peso molecular (g/mol) 531.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.43
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus