Learn More
Cetoconazol, Fisher BioReagents
Código de producto. 11448353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
100 MG
50 MG
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11448353 1 g Vidrio ámbar 1 g
10430015 50 mg Vidrio ámbar 50 MG
10754344 100 mg Vidrio ámbar 100 MG
10032624 500 mg Vidrio ámbar 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448353 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP27341
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El cetoconazol es un inhibidor del citocromo P450 y demuestra actividad antipsoriásica. Un agente antifúngico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65277-42-1
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Peso molecular (g/mol) 534.452
Clave InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinónimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Punto de fusión 148°C
Color Blanco
Residuos de ignición < 0.1%
Pérdida por secado < 0.5%
Intervalo de fusión Inclusive between 148°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 5349
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ketoconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.