Learn More
Cetoconazol, Fisher BioReagents
Descrizione
El cetoconazol es un inhibidor del citocromo P450 y demuestra actividad antipsoriásica. Un agente antifúngico.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Ketoconazole |
| Punto de fusión | 148°C |
| Color | Blanco |
| Residuos de ignición | < 0.1% |
| Pérdida por secado | < 0.5% |
| Intervalo de fusión | Inclusive between 148°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Vidrio ámbar |
| Cantidad | 50 mg |
| Índice Merck | 15, 5349 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ketoconazole
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?