Learn More
Ketoconazol EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 18091800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18091800 25 mg 25 miligramos
18012170 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18091800 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0145.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ketoconazol EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deacetyl Ketoconazole
CAS 67914-61-8
Nombres de analitos o componentes Deacetyl Ketoconazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H26 Cl2 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, Ketoconazole Imp. D (EP), 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, Ketoconazole Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26Cl2N4O3/c25-18-1-6-22(23(26)13-18)24(16-29-10-7-28-17-29)32-15-21(33-24)14-31-20-4-2-19(3-5-20)30-11-8-27-9-12-30/h1-7,10,13,17,21,27H,8-9,11-12,14-16H2/t21-,24-/m0/s1
SMILES Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(Cn3ccnc3)OC[C@H](COc4ccc(cc4)N5CCNCC5)O2
Nombre IUPAC 1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazina
Peso molecular (g/mol) 489.39
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.1382 g/mol