Learn More
Ketoconazol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketoconazole-d8 |
| CAS | 1217706-96-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C26H20D8Cl2N4O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | cis-1-Acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1/i10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=C3)O[C@@H](COC(C=C4)=CC=C4N5C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)=O)C([2H])([2H])C5([2H])[2H])CO2 |
| Peso molecular (g/mol) | 539.48 |
| Porcentaje de pureza | >95 |