Learn More
Ketoconazol, 99,17%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11491371 50 mg
11401381 100 mg
11411381 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215915850
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS 65277-42-1
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Peso molecular (g/mol) 534.452
Número MDL MFCD00058579
Clave InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinónimo cis-1-Acetyl-4-(4-((2-(2, 4-dichlorophenyl)-2-(1H-1M-idazol-1-ylmethyl)-1, 3-dioxolan-4-yl) methoxy) phenyl)-piperazine, Ketoisdin
PubChem CID 76973198
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Tipo Ketoconazol
Forma física Polvo
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44