Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Código de producto. 15525156 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15525156 25 g 25 g
15321788 1 g 1 g
15515156 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15525156 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455470250
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El ketoconazol, n.° de CAS 65277-42-1, es un agente antifúngico sintético de amplio espectro con la capacidad de inhibir una variedad de infecciones fúngicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ketoconazol es un agente antifúngico de imidazol
  • Funciona inhibiendo la síntesis del ergosterol, que es el equivalente fúngico del colesterol
Aplicaciones
  • El ketoconazol muestra la actividad fungicida contra una variedad de infecciones por hongos
  • Es un inhibidor de CYP3A4, que es necesario para la conversión de lanosterol a ergosterol
  • Aumenta la permeabilidad celular fúngica
  • También inhibe la respiración endógena alterando los fosfolípidos de las membranas
  • El ketoconazol también puede inhibir la síntesis de tromboxano y esteroles, como la aldosterona, el cortisol y la testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65277-42-1
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Peso molecular (g/mol) 531.44
Clave InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinónimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Punto de fusión 148.0°C to 150.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ketoconazole
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.