Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Código de producto. 15321788 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15321788 1 g 1 g
15515156 5 g 5 g
15525156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15321788 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455470010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    57.65€ / 1 g
    Ahorro 6.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El ketoconazol, n.° de CAS 65277-42-1, es un agente antifúngico sintético de amplio espectro con la capacidad de inhibir una variedad de infecciones fúngicas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El ketoconazol es un agente antifúngico de imidazol
  • Funciona inhibiendo la síntesis del ergosterol, que es el equivalente fúngico del colesterol
Aplicaciones
  • El ketoconazol muestra la actividad fungicida contra una variedad de infecciones por hongos
  • Es un inhibidor de CYP3A4, que es necesario para la conversión de lanosterol a ergosterol
  • Aumenta la permeabilidad celular fúngica
  • También inhibe la respiración endógena alterando los fosfolípidos de las membranas
  • El ketoconazol también puede inhibir la síntesis de tromboxano y esteroles, como la aldosterona, el cortisol y la testosterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65277-42-1
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Peso molecular (g/mol) 531.44
Clave InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Sinónimo ketoconazole
PubChem CID 76973198
Nombre IUPAC 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
Punto de fusión 148.0°C to 150.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ketoconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.