Learn More
R&D Systems™ Ketoconazole
Código de producto. 30001194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001194 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001194 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1103/100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cytochrome P450c17 inhibitor
Inhibitor of cytochrome P450c17. Enhances the formation of myelin basic protein-positive oligodendrocytes from oligodendrocyte progenitor cells in vitro and promotes remyelination in vivo. Also an antifungal agent. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C26H28Cl2N4O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.44
Pureza >99%
Peso molecular 534.452