Learn More
Ketoconazol 2,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Descripción
Ketoconazol 2,0 mg/ml en metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketoconazole |
| CAS | 65277-42-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ketoconazole |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C26 H28 Cl2 N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Ketoconazole Imp. D (EP), Ethanone, 1-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]-, rel-, Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, rel- (9 CI), Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, cis-, (+/-)-Ketoconazole, Brizoral, Fungarest, Fungoral, Ketoconazole, Ketoderm, Ketoisdin, Ketozoral, Nizoral, Nizral, Onofin K, Orifungal M, Panfungol, R 41400 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23 H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3 CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanona |
| Mostrar más |