Learn More
Tosilato de cetotiagabina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Keto Tiagabine Tosylate |
| CAS | 161014-56-8 |
| Fórmula molecular | C27H33NO6S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-oxobutyl]-3-piperidinecarboxylic Acid 4-Methylbenzenesulfonate, Ketotiagabine Tosylate, Tiagabine Impurity 2, Oxotiagabine Tosylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3S2.C7H8O3S/c1-13-6-10-25-18(13)17(19-14(2)7-11-26-19)16(22)5-9-21-8-3-4-15(12-21)20(23)24;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h6-7,10-11,15,17H,3-5,8-9,12H2,1-2H3,(H,23,24);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cc2ccsc2C(C(=O)CCN3CCC[C@H](C3)C(=O)O)c4sccc4C |
| Nombre IUPAC | ácido (3R)-1-[4,4-bis(3-metiltiofen-2-il)-3-oxobutil]piperidina-3-carboxílico; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 563.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 563.147 |