Learn More
Pioglitazona keto (M-III), TRC
Código de producto. 30400254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400254 10 mg
30397986 1 mg
30389387 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20060010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146062-45-5
Fórmula molecular C19 H18 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 370.42
Sinónimo 5-[[4-[2-(5-acetyl-2-pyridyl)ethoxy]phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione, 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-acetyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-
Nombre IUPAC 5-[[4-[2-(5-acetilpiridina-2-il)etoxi]fenil]metil]-1,3-tiazolidina-2,4-diona
SMILES CC(=O)c1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material keto Pioglitazone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11,17H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0987