Learn More
Ceto pioglitazona-d4 (M-III-d4), CVR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Keto Pioglitazone-d4 (M-III-d4) |
| CAS | 1185033-84-4 |
| Fórmula molecular | C19H14D4N2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[[4-[2-(5-Acetyl-2-pyridinyl)ethoxy-d4]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, Keto-Pioglitazone (M-III)-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11,17H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i8D2,9D2 |
| SMILES | CC(C1=CC=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=CC=C(CC3C(NC(S3)=O)=O)C=C2)N=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 5-(4-(2-(5-acetilpiridin-2-il)etoxi-1,1,2,2-d4)bencil)tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 374.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 374.12 |