Learn More
Sal Sódicofenaca Keto, TRC
Código de producto. 30399474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399474 500 mg
30397167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK188000500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70757-34-5
Fórmula molecular C14 H8 Cl2 N O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 332.11
Sinónimo 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-α-oxo-benzeneacetic Acid Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenilo]-2-oxoacetato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C(=O)c1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Keto Diclofenac Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO3.Na/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(19)20;/h1-7,17H,(H,19,20);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.9779
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.