Learn More
Sal Sódicofenaca Keto, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Keto Diclofenac Sodium Salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Cl2NO3.Na/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(19)20;/h1-7,17H,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.9779 |
| Porcentaje de pureza | >95% |