Learn More
Clorhidrato de ceto-bisoprolol, TRC
Código de producto. 30395125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30395125 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30395125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK17515550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Keto Bisoprolol Hydrochloride
CAS 1346603-26-6
Fórmula molecular C18H30ClNO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-Benzoic Acid 2-(1-methylethoxy)ethyl Ester Hydrochloride, 2-Isopropoxyethyl-4-[[(2RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate Hydrochloride, Bisoprolol Ester Hydrochloride Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29NO5.ClH/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4;/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3;1H
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C
Peso molecular (g/mol) 375.89